Learn More
N-[4-Bromo-2-(pyridin-2-ylcarbonyl)phenyl]-2-chloroacetamide, Mikromol
Codice prodotto. 30462411
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30462411 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30462411 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0064.02
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Discover Mikromol- your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
N-[4-Bromo-2-(pyridin-2-ylcarbonyl)phenyl]-2-chloroacetamide, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico N-[4-Bromo-2-(pyridin-2-ylcarbonyl)phenyl]-2-chloroacetamide
CAS 41526-21-0
Nomi componenti o analita N-[4-Bromo-2-(pyridin-2-ylcarbonyl)phenyl]-2-chloroacetamide
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C14 H10 Br Cl N2 O2
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo N-[4-Bromo-2-(pyridin-2-ylcarbonyl)phenyl]-2-chloroacetamide, Bromazepam Imp. B (EP), Bromazepam Impurity B
InChI Formula InChI=1S/C14H10BrClN2O2/c15-9-4-5-11(18-13(19)8-16)10(7-9)14(20)12-3-1-2-6-17-12/h1-7H,8H2,(H,18,19)
Tipo di soluzione Neat
SMILES ClCC(=O)Nc1ccc(Br)cc1C(=O)c2ccccn2
IUPAC Name N-[4-bromo-2-(pyridine-2-carbonyl)phenyl]-2-chloroacetamide
Molecular Weight (g/mol) 353.6
Quantità 50 mg
Peso formulazione 351.9614 g/mol