Learn More
N-(4-Bromobutyl)phthalimide, 98%
Codice prodotto. 10571961 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10571961 10 g Bottiglia in vetro 10g
10023663 50 g Bottiglia in vetro 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10571961 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 146290100
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-10-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 5394-18-3 | C12H12BrNO2 | 282.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5394-18-3
Formula molecolare C12H12BrNO2
Molecular Weight (g/mol) 282.14
Numero MDL MFCD00005905
InChI Key UXFWTIGUWHJKDD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-4-bromobutyl phthalimide, 2-4-bromobutyl isoindoline-1,3-dione, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-4-bromobutyl, 2-4-bromobutyl-1h-isoindole-1,3 2h-dione, n-4-bromobutyl-phthalimide, 2-4-bromobutyl isoindole-1,3-dione, 2-4-bromobutyl-2,3-dihydro-1h-isoindole-1,3-dione, n-4-bromobutyl, n-bromobutylphthalimide
PubChem CID 93575
IUPAC Name 2-(4-bromobutyl)isoindole-1,3-dione
SMILES BrCCCCN1C(=O)C2=CC=CC=C2C1=O
Specifica
Materiale o nome chimico N-(4-Bromobutyl)phthalimide
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 76.0°C to 80.0°C
Colore White to Brown
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 10 g
Beilstein 21, 463
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol
Peso formulazione 282.14
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder