Learn More
N-(4-Bromobutyl)phthalimide, TRC
Codice prodotto. 30331471
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30331471 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30331471 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB68206025G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico N-(4-Bromobutyl)phthalimide
CAS 5394-18-3
Formula molecolare C12H12BrNO2
Quantità 25 g
Sinonimo 1-Phthalimido-4-bromobutane, 2-(4-Bromobutyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, 2-(4-Bromobutyl)isoindole-1,3-dione, 2-(4-Bromobutyl)phthalimide, 4-Bromobutylphthalimide, NSC 575
InChI Formula InChI=1S/C12H12BrNO2/c13-7-3-4-8-14-11(15)9-5-1-2-6-10(9)12(14)16/h1-2,5-6H,3-4,7-8H2
SMILES O=C1N(CCCCBr)C(C2=CC=CC=C21)=O
IUPAC Name 2-(4-bromobutyl)isoindoline-1,3-dione
Molecular Weight (g/mol) 282.13
Peso formulazione 281.01