Learn More
N-(4-Bromophenyl)-benzenepropanamide, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | N-(4-Bromophenyl)-benzenepropanamide |
| CAS | 316146-27-7 |
| Formula molecolare | C15H14BrNO |
| Quantità | 5 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C15H14BrNO/c16-13-7-9-14(10-8-13)17-15(18)11-6-12-4-2-1-3-5-12/h1-5,7-10H,6,11H2,(H,17,18) |
| SMILES | Brc1ccc(NC(=O)CCc2ccccc2)cc1 |
| IUPAC Name | N-(4-bromophenyl)-3-phenylpropanamide |
| Molecular Weight (g/mol) | 304.18 |
| Peso formulazione | 303.0259 |