Learn More
N-(4-Bromophenyl)benzenesulfonamide, 97%
Codice prodotto. 15491738
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15491738 250 mg 250mg
15481738 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15491738 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H55476.MD
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 16468-97-6 | C12H10BrNO2S | 312.181 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 16468-97-6
Formula molecolare C12H10BrNO2S
Molecular Weight (g/mol) 312.181
Numero MDL MFCD00159375
InChI Key HHLFFQAEABRCOJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-4-bromophenyl benzenesulfonamide, benzenesulfonamide, n-4-bromophenyl, 4'-bromobenzenesulfonanilide, benzenesulfonanilide, 4'-bromo, 4-bromophenyl phenylsulfonyl amine, 4/'-bromobenzenesulfonanilide, n-p-bromophenylbenzenesulphonamide, n-4-bromophenyl benzenesulfonamide #
PubChem CID 293101
IUPAC Name N-(4-bromophenyl)benzenesulfonamide
SMILES C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)NC2=CC=C(C=C2)Br
Specifica
Materiale o nome chimico N-(4-Bromophenyl)benzenesulfonamide
Quantità 250 mg
Peso formulazione 312.18
Percent Purity 97%