Learn More
N-(4-Chloro-3-fluorophenyl)-7-methoxy-6-[3-(morpholin-4-yl)propoxy]quinazolin-4-amine, Mikromol™
Codice prodotto. 17982936
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17982936 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17982936 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM3563.030025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
N-(4-Chloro-3-fluorophenyl)-7-methoxy-6-[3-(morpholin-4-yl)propoxy]quinazolin-4-amine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Deschloro-4-desfluoro-4-chloro-3-fluoro Gefitinib
CAS 1603814-04-5
Nomi componenti o analita 3-Deschloro-4-desfluoro-4-chloro-3-fluoro Gefitinib
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C22 H24 Cl F N4 O3
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo 4-Quinazolinamine, N-(4-chloro-3-fluorophenyl)-7-methoxy-6-[3-(4-morpholinyl)propoxy]-, Gefitinib Imp. B (EP), Gefitinib Impurity B
InChI Formula InChI=1S/C22H24ClFN4O3/c1-29-20-13-19-16(12-21(20)31-8-2-5-28-6-9-30-10-7-28)22(26-14-25-19)27-15-3-4-17(23)18(24)11-15/h3-4,11-14H,2,5-10H2,1H3,(H,25,26,27)
SMILES COc1cc2ncnc(Nc3ccc(Cl)c(F)c3)c2cc1OCCCN4CCOCC4
IUPAC Name N-(4-chloro-3-fluorophenyl)-7-methoxy-6-(3-morpholin-4-ylpropoxy)quinazolin-4-amine
Molecular Weight (g/mol) 446.9
Quantità 25 mg
Peso formulazione 446.1521 g/mol