Learn More
N-(4-Chlorophenyl)thiourea, 97%, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | N-(4-chlorophenyl)thiourea |
| CAS | 3696-23-9 |
| CAS min. % | 97.0 |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Imballaggio | Amber Glass Bottle |
| Formula molecolare | C7H7ClN2S |
| Formula lineare | ClC6H4NHCSNH2 |
| Numero MDL | MFCD00022168 |
| Quantità | 1 g |
| Sinonimo | 1-4-chlorophenyl thiourea, 4-chlorophenyl thiourea, n-4-chlorophenyl thiourea, thiourea, 4-chlorophenyl, 1-p-chlorophenyl thiourea, n-p-chlorophenyl thiourea, 1-p-chlorophenyl-2-thiourea, 4-chlorophenyl-2-thiourea, urea, 1-p-chlorophenyl-2-thio |
| Show More |