Learn More
N-[4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-methylprop-2-enamide, Mikromol™
Descrizione
N-[4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-methylprop-2-enamide
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | N-[4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-methylprop-2-enamide |
| CAS | 90357-53-2 |
| Nomi componenti o analita | N-[4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-methylprop-2-enamide |
| Shipping Condition | Ice pack (-20°C) |
| Formula molecolare | C12 H9 F3 N2 O |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
| Sinonimo | 2-Propenamide, N-[4-cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-methyl-, N-[4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-methyl-2-propenamide, N-[4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-methylacrylamide, N-[4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-methylprop-2-enamide |
| InChI Formula | InChI=1S/C12H9F3N2O/c1-7(2)11(18)17-9-4-3-8(6-16)10(5-9)12(13,14)15/h3-5H,1H2,2H3,(H,17,18) |
| SMILES | CC(=C)C(=O)Nc1ccc(C#N)c(c1)C(F)(F)F |
| IUPAC Name | N-[4-cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-methylprop-2-enamide |
| Vedi altri risultati |