missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
N-[4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-3-[(4-fluorophenyl)sulfinyl]-2-hydroxy-2-methylpropanamide, Mikromol™
Descrizione
N-[4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-3-[(4-fluorophenyl)sulfinyl]-2-hydroxy-2-methylpropanamide
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | N-[4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-3-[(4-fluorophenyl)sulfinyl]-2-hydroxy-2-methylpropanamide |
| CAS | 945419-64-7 |
| Nomi componenti o analita | N-[4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-3-[(4-fluorophenyl)sulfinyl]-2-hydroxy-2-methylpropanamide |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C18 H14 F4 N2 O3 S |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
| Sinonimo | N-[4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-3-[(4-fluorophenyl)sulfinyl]-2-hydroxy-2-methylpropanamide, Propanamide, N-[4-cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-3-[(4-fluorophenyl)sulfinyl]-2-hydroxy-2-methyl-, Bicalutamide Related Compound A |
| InChI Formula | InChI=1S/C18H14F4N2O3S/c1-17(26,10-28(27)14-6-3-12(19)4-7-14)16(25)24-13-5-2-11(9-23)15(8-13)18(20,21)22/h2-8,26H,10H2,1H3,(H,24,25) |
| SMILES | CC(O)(CS(=O)c1ccc(F)cc1)C(=O)Nc2ccc(C#N)c(c2)C(F)(F)F |
| IUPAC Name | N-[4-cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-3-(4-fluorophenyl)sulfinyl-2-hydroxy-2-methylpropanamide |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?