Learn More
N-(4-Difluoromethoxy-2-nitrophenyl)acetamide, TRC
Codice prodotto. 30368001
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30368001 50 mg 50mg
30362191 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30368001 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD36709050MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 97963-75-2
Formula molecolare C9H8F2N2O4
Molecular Weight (g/mol) 246.17
Sinonimo N-[4-(Difluoromethoxy)-2-nitrophenyl]acetamide, Pantoprazole Impurity 9
IUPAC Name N-[4-(difluoromethoxy)-2-nitrophenyl]acetamide
SMILES CC(=O)Nc1ccc(OC(F)F)cc1[N+](=O)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico N-(4-Difluoromethoxy-2-nitrophenyl)acetamide
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C9H8F2N2O4/c1-5(14)12-7-3-2-6(17-9(10)11)4-8(7)13(15)16/h2-4,9H,1H3,(H,12,14)
Peso formulazione 246.0452