Learn More
N-(4-Ethylbenzyl)-N-methylamine, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10526724
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10526724 5 g Amber Glass Bottle 5g
10196992 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10023642 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10526724 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MO00891DE
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 568577-84-4
Formula molecolare C10H15N
Molecular Weight (g/mol) 149.237
InChI Key JCSDSVXBTRWEJS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-methyl-4-ethylbenzylamine, 1-4-ethylphenyl-n-methylmethanamine, n-4-ethylbenzyl-n-methylamine, 4-ethylphenyl methyl methyl amine, benzenemethanamine, 4-ethyl-n-methyl, 1-4-ethylphenyl-n-methyl-methanamine, 4-ethylbenzyl methylamine, 4-ethylphenyl methyl methylamine
PubChem CID 2060575
IUPAC Name 1-(4-ethylphenyl)-N-methylmethanamine
SMILES CCC1=CC=C(C=C1)CNC
Specifica
Materiale o nome chimico N-(4-Ethylbenzyl)-N-methylamine
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 5 g
Peso formulazione 149.24
Percent Purity 97%