Learn More
N-(4-Formylphenyl)methanesulfonamide, TRC
Codice prodotto. 30395503
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30395503 50 mg
30389635 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30395503 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCF70095550MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 83922-54-7
Formula molecolare C8 H9 N O3 S
Molecular Weight (g/mol) 199.23
Sinonimo N-(4-Formylphenyl)-methanesulphonamide, Sotalol Hydrochloride Imp. C (EP)
IUPAC Name N-(4-formylphenyl)methanesulfonamide
SMILES CS(=O)(=O)Nc1ccc(C=O)cc1
Specifica
Materiale o nome chimico N-(4-Formylphenyl)-methanesulphonamide
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C8H9NO3S/c1-13(11,12)9-8-4-2-7(6-10)3-5-8/h2-6,9H,1H3
Peso formulazione 199.0303