Learn More
N-(4-Formylphenyl)methanesulphonamide, Mikromol™
Codice prodotto. 30458942
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30458942 4 x 25 mg 100mg
17971966 100 mg 100mg
17901626 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30458942 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0046.0300254AMP
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
N-(4-Formylphenyl)methanesulphonamide, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico N-(4-Formylphenyl)-methanesulphonamide
CAS 83922-54-7
Nomi componenti o analita N-(4-Formylphenyl)-methanesulphonamide
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C8 H9 N O3 S
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo Sotalol Hydrochloride Imp. C (EP), Sotalol Imp. C (EP), Sotalol USP Related Compound B, Sotalol USP RC B, N-(4-Formylphenyl)-methanesulphonamide, Sotalol Related Compound B, Sotalol Hydrochloride Impurity C, Sotalol Impurity C
InChI Formula InChI=1S/C8H9NO3S/c1-13(11,12)9-8-4-2-7(6-10)3-5-8/h2-6,9H,1H3
Tipo di soluzione Neat
SMILES CS(=O)(=O)Nc1ccc(C=O)cc1
IUPAC Name N-(4-formylphenyl)methanesulfonamide
Molecular Weight (g/mol) 199.23
Quantità 4 x 25 mg
Peso formulazione 199.0303 g/mol