Learn More
N-[(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)methyl]-decanamide (N-Vanillyldecanamide), Mikromol™
Descrizione
N-[(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)methyl]-decanamide (N-Vanillyldecanamide)
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | N-Vanillyldecanamide |
| CAS | 31078-36-1 |
| Nomi componenti o analita | N-Vanillyldecanamide |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C18 H29 N O3 |
| Certificazione/Conformità | ISO 17025 |
| Sinonimo | N-[(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)methyl]-decanamide, N-Vanillyldecanamide |
| InChI Formula | InChI=1S/C18H29NO3/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-18(21)19-14-15-11-12-16(20)17(13-15)22-2/h11-13,20H,3-10,14H2,1-2H3,(H,19,21) |
| SMILES | CCCCCCCCCC(=O)NCc1ccc(O)c(OC)c1 |
| IUPAC Name | N-[(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)methyl]decanamide |
| Vedi altri risultati |