Learn More
N-4-Hydroxyphenyl-N'-1,2,3-thiadiazol-5-ylurea, TRC
Codice prodotto. 30402803
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
2.5 g
Dimensione della confezione:
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30402803 250 mg 250mg
30403817 2.5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30402803 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH949385250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 17-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 65647-48-5
Formula molecolare C9H8N4O2S
Molecular Weight (g/mol) 236.25
Sinonimo 1,2,3-Thiadiazole Urea Derivatives
IUPAC Name 1-(4-hydroxyphenyl)-3-(thiadiazol-5-yl)urea
SMILES Oc1ccc(NC(=O)Nc2cnns2)cc1
Specifica
Materiale o nome chimico N-4-Hydroxyphenyl-N'-1,2,3-thiadiazol-5-ylurea
Quantità 250 mg
InChI Formula InChI=1S/C9H8N4O2S/c14-7-3-1-6(2-4-7)11-9(15)12-8-5-10-13-16-8/h1-5,14H,(H2,11,12,15)
Peso formulazione 236.0368