Learn More
N-(4-Iodophenyl)maleamic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11470698
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
Codice prodotto. 11470698
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B25210.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 17280-49-8
Formula molecolare C10H7INO3
Molecular Weight (g/mol) 316.08
Numero MDL MFCD00020473
InChI Key KSVGHDGDESFZOK-WAYWQWQTSA-M
Sinonimo n-4-iodophenyl maleamic acid, 2z-3-4-iodophenyl carbamoyl prop-2-enoic acid, 4-4-iodoanilino-4-oxobut-2-enoic acid, z-4-4-iodoanilino-4-oxobut-2-enoic acid, 2z-3-n-4-iodophenyl carbamoyl prop-2-enoic acid
PubChem CID 1549960
SMILES [O-]C(=O)\C=C/C(=O)NC1=CC=C(I)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico N-(4-Iodophenyl)maleamic acid
Punto di fusione 193°C to 194°C
Quantità 1 g
Sensibilità Light sensitive
IUPAC Name (Z)-4-(4-iodoanilino)-4-oxobut-2-enoic acid
Peso formulazione 317.08
Percent Purity 97%