Learn More
N-(4-Methoxy-2-methyl-6-quinolinyl)acetamide, TRC
Codice prodotto. 30479172
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
Dimensione della confezione:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30479172 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30479172 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM1007952.5G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico N-(4-Methoxy-2-methyl-6-quinolinyl)acetamide
CAS 100795-23-1
Formula molecolare C13H14N2O2
Quantità 2.5 g
Sinonimo 6-Acetamido-4-methoxy-quinaldine
InChI Formula InChI=1S/C13H14N2O2/c1-8-6-13(17-3)11-7-10(15-9(2)16)4-5-12(11)14-8/h4-7H,1-3H3,(H,15,16)
SMILES COc1cc(C)nc2ccc(NC(=O)C)cc12
Molecular Weight (g/mol) 230.26
Peso formulazione 230.1055