Learn More
N-(4-Methyl-2-thiazolyl)-guanidine hydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30464343
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30464343 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30464343 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM331435100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico N-(4-Methyl-2-thiazolyl)-guanidine hydrochloride
CAS 100599-91-5
Formula molecolare C5H8N4S . HCl
Quantità 100 mg
Sinonimo Guanidine, N-(4-methyl-2-thiazolyl)-, hydrochloride (1:1) (ACI), Guanidine, (4-methyl-2-thiazolyl)-, monohydrochloride (9CI), 1-(4-Methyl-1,3-thiazol-2-yl)guanidine hydrochloride, N-(4-Methyl-2-thiazolyl)guanidine hydrochloride, (4-Methyl-1,3-thiazol-2-yl)guanidine hydrochloride, (4-Methyl-thiazol-2-yl)-guanidine hydrochloride
InChI Formula InChI=1S/C5H8N4S.ClH/c1-3-2-10-5(8-3)9-4(6)7;/h2H,1H3,(H4,6,7,8,9);1H
SMILES Cl.Cc1csc(NC(=N)N)n1
IUPAC Name 2-(4-methyl-1,3-thiazol-2-yl)guanidine;hydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 192.67
Peso formulazione 192.0236