Learn More
N-[[(4-Methylphenyl)sulfonyl]oxy]ethane -1,2-diamine, ≥95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10394292
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
25 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10394292 1 g 1g
10693793 10 g 10g
11346935 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10394292 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore SB01735DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 18-08-2026
Aggiungi al carrello
Identificatori chimici
CAS 175205-36-4
Formula molecolare C9H14N2O3S
Molecular Weight (g/mol) 230.282
Numero MDL MFCD00276588
InChI Key RWUMUZOGZPNCIL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-tosyloxy amino ethanamine, 2-aminoethyl amino 4-methylbenzenesulfonate, benzenesulfonic acid,4-methyl-, 2-aminoethyl azanyl ester, n1-4-methylphenyl sulfonyl oxy ethane-1,2-diamine, 2-aminoethylamino 4-methylbenzenesulfonate, 2-4-methylphenyl sulfonyl-oxy amino ethanamine, n∼1∼-4-methylbenzene-1-sulfonyl oxy ethane-1,2-diamine, n∼1∼-4-methylphenyl sulfonyl oxy ethane-1,2-diamine
PubChem CID 2796248
IUPAC Name (2-aminoethylamino) 4-methylbenzenesulfonate
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)ONCCN
Specifica
Materiale o nome chimico N-[[(4-Methylphenyl)sulfonyl]oxy]ethane -1, 2-diamine
CAS min. % 95.0
Intervallo percentuale saggio 95%+
Imballaggio Amber glass bottle
Formula lineare CH3C6H4SO2ONH(CH2)2NH2
Quantità 1 g
Peso formulazione 230.29
Percent Purity 95%