Learn More
N-(4-Nitrophenyl)thiourea, 98%
Codice prodotto. 11337356
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11337356 1 g 1g
11347356 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11337356 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L09331.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-09-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 3696-22-8 | C7H7N3O2S | 197.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3696-22-8
Formula molecolare C7H7N3O2S
Molecular Weight (g/mol) 197.21
Numero MDL MFCD00007304
InChI Key BLYAANPIHFKKMQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-4-nitrophenyl-2-thiourea, n-4-nitrophenyl thiourea, 4-nitrophenyl thiourea, 1-4-nitrophenyl thiourea, p-nitrophenyl thiourea, thiourea, 4-nitrophenyl, n-p-nitrophenyl thiourea, acmc-1cny6, 4-nitro-phenyl-thiourea, n-4-nitrophenyl thiourea #
PubChem CID 2760234
IUPAC Name (4-nitrophenyl)thiourea
SMILES NC(=S)NC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico N-(4-Nitrophenyl)thiourea
Punto di fusione ∽207°C (decomposition)
Odore Odorless
Quantità 1 g
Numero UN UN2811
Beilstein 2806574
Peso formulazione 197.22
Percent Purity 98%