Learn More
N-(4-Pentynyl)phthalimide, 97%
Codice prodotto. 10172464 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10172464 5 g Bottiglia in vetro 5g
10766255 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10172464 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 425730050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 6097-07-0 | C13H11NO2 | 213.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6097-07-0
Formula molecolare C13H11NO2
Molecular Weight (g/mol) 213.23
Numero MDL MFCD06798110
InChI Key YNZIPXLLPFYDGM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-4-pentynyl phthalimide, 2-pent-4-ynyl isoindoline-1,3-dione, 1-phthalimido-4-pentyne, 2-pent-4-yn-1-yl isoindoline-1,3-dione, n-4-pentynyl phthalimide 97, 2-pent-4-yn-1-yl isoindole-1,3-dione, 5-phthalimido-1-pentyne, 2-pent-4-ynyl-isoindole-1,3-dione
PubChem CID 11769822
IUPAC Name 2-pent-4-ynylisoindole-1,3-dione
SMILES C#CCCCN1C(=O)C2=CC=CC=C2C1=O
Specifica
Materiale o nome chimico N-(4-Pentynyl)phthalimide
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 87.0°C to 91.0°C
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Peso formulazione 213.23
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • N-(4-Pentynyl)phthalimide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.