Learn More
N-(4-Piperidin-1-ylbenzyl)cyclopropanamine, ≥95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10331063
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10331063 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10187762 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10331063 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC33958CB
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Identificatori chimici
CAS 857283-76-2
Formula molecolare C15H22N2
Molecular Weight (g/mol) 230.36
Numero MDL MFCD07772814
InChI Key UNFZQBXRXGLJLF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-4-piperidin-1-ylbenzyl cyclopropanamine, n-4-piperidin-1-yl phenyl methyl cyclopropanamine, cyclopropyl 4-piperidylphenyl methyl amine, n-4-piperidin-1-yl benzyl cyclopropanamine, benzenemethanamine,n-cyclopropyl-4-1-piperidinyl, n-4-piperidin-1-ylphenyl methyl cyclopropanamine
PubChem CID 7162339
IUPAC Name N-{[4-(piperidin-1-yl)phenyl]methyl}cyclopropanamine
SMILES C(NC1CC1)C1=CC=C(C=C1)N1CCCCC1
Specifica
Materiale o nome chimico N-(4-piperidin-1-ylbenzyl)cyclopropanamine
CAS min. % 94.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 230.35
Percent Purity 95%