Learn More
N-(4-Pyridyl)thiourea, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10662263
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10662263 1 g Amber Glass Bottle 1g
10532083 10 g Amber Glass Bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10662263 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore SEW02754DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Identificatori chimici
CAS 164670-44-4
Formula molecolare C6H7N3S
Molecular Weight (g/mol) 153.203
Numero MDL MFCD00068177
InChI Key HLOFIQOOOSRNFY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-pyridylthiourea, n-4-pyridyl thiourea, pyridin-4-yl thiourea, 1-pyridin-4-yl thiourea, 1-4-pyridyl-2-thiourea, pyridin-4-yl-thiourea, amino 4-pyridylamino methane-1-thione, acmc-20amay, n-pyridin-4-ylthiourea, 1-pyridin-4-ylthiourea
PubChem CID 2737249
IUPAC Name pyridin-4-ylthiourea
SMILES C1=CN=CC=C1NC(=S)N
Specifica
Materiale o nome chimico N-(4-Pyridyl)thiourea
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 153.21
Percent Purity 97%