Learn More
N-(4-Pyridylmethyl)ethylamine, 96%
Codice prodotto. 11303207
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11303207 5 g 5g
11313207 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11303207 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L13714.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 33403-97-3 | C8H12N2 | 136.198 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 33403-97-3
Formula molecolare C8H12N2
Molecular Weight (g/mol) 136.198
Numero MDL MFCD00023632
InChI Key ZBAMQLFFVBPAOX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-ethylaminomethyl pyridine, n-pyridin-4-ylmethyl ethanamine, n-4-pyridylmethyl ethylamine, 4-pyridinemethanamine, n-ethyl, unii-eye32x3w6x, n-ethyl-4-pyridinemethanamine, ethyl pyridin-4-ylmethyl amine, 4-ethylamino methyl pyridine, n-ethyl-4-picolylamine, eye32x3w6x
PubChem CID 96681
IUPAC Name N-(pyridin-4-ylmethyl)ethanamine
SMILES CCNCC1=CC=NC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico N-(4-Pyridylmethyl)ethylamine
Densità 0.98
Punti di ebollizione 103°C to 105°C (8 mmHg)
Punto d'infiammabilità 89°C (192°F)
Indice di rifrazione 1.5175
Quantità 5 g
Beilstein 471685
Peso formulazione 136.2
Percent Purity 96%