Learn More
N-(4-tert-butylbenzyl)-N-methylamine, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10566250
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10566250 5 g Amber Glass Bottle 5g
10321530 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10566250 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MO08598DE
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Add to basket
Chemical Identifiers
CAS 65542-26-9
Formula molecolare C12H19N
Molecular Weight (g/mol) 177.291
InChI Key ZSHCHOYJMLEAOX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-4-tert-butylbenzyl-n-methylamine, 4-tert-butylphenyl methyl methyl amine, 1-4-tert-butyl phenyl-n-methylmethanamine, 1-4-tert-butylphenyl-n-methylmethanamine, 4-tert-butylbenzylmethylamine, n-methyl-4-tert-butylbenzylamine, n-methyl-4-tert.butylbenzylamine, n-methyl 4-tert-butylbenzyl amine, 4-tert-butyl phenyl methyl methylamine, benzenemethanamine,4-1,1-dimethylethyl-n-methyl
PubChem CID 2396874
IUPAC Name 1-(4-tert-butylphenyl)-N-methylmethanamine
SMILES CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)CNC
Specifications
Materiale o nome chimico N-(4-tert-butylbenzyl)-N-methylamine
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 5 g
Peso formulazione 177.29
Percent Purity 97%
Product Title
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.