Learn More
N-[4-[(Trifluoroacetyl)amino]benzoyl]-L-glutamic Acid Dimethyl Ester-13C5, TRC
Codice prodotto. 30452308
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 mg
25 mg
Dimensione della confezione:
2.50mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30452308 2.5 mg 2.50mg
30456891 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30452308 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT7867332.5MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico N-[4-[(Trifluoroacetyl)amino]benzoyl]-L-glutamic Acid Dimethyl Ester-13C5
Formula molecolare 13C5 C11 H17 F3 N2 O6
Quantità 2.5 mg
InChI Formula InChI=1S/C16H17F3N2O6/c1-26-12(22)8-7-11(14(24)27-2)21-13(23)9-3-5-10(6-4-9)20-15(25)16(17,18)19/h3-6,11H,7-8H2,1-2H3,(H,20,25)(H,21,23)/t11-/m0/s1/i7+1,8+1,11+1,12+1,14+1
SMILES CO[13C](=O)[13CH2][13CH2][13C@H](NC(=O)c1ccc(NC(=O)C(F)(F)F)cc1)[13C](=O)OC
IUPAC Name dimethyl (2S)-2-[[4-[(2,2,2-trifluoroacetyl)amino]benzoyl]amino](1,2,3,4,5-13C5)pentanedioate
Molecular Weight (g/mol) 395.274
Peso formulazione 395.121