Learn More
N-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]thiourea, 98%
Codice prodotto. 11398755
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11398755 1 g 1g
11308765 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11398755 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L12355.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1736-72-7 | C8H7F3N2S | 220.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1736-72-7
Formula molecolare C8H7F3N2S
Molecular Weight (g/mol) 220.21
Numero MDL MFCD00041189
InChI Key OWTDDZMFRLUBQI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-4-trifluoromethyl phenyl thiourea, 4-trifluoromethyl phenyl thiourea, 1-4-trifluoromethyl phenyl-2-thiourea, 4-trifluoromethyl phenylthiourea, n-4-trifluoromethyl phenyl thiourea, 4-trifluoromethyl-phenyl-thiourea, thiourea, 4-trifluoromethyl phenyl, amino 4-trifluoromethyl phenyl amino methane-1-thione
PubChem CID 2777727
IUPAC Name [4-(trifluoromethyl)phenyl]thiourea
SMILES NC(=S)NC1=CC=C(C=C1)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico N-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]thiourea
Punto di fusione 142°C to 146°C
Odore Odorless
Quantità 1 g
Numero UN UN2811
Beilstein 2695479
Peso formulazione 220.22
Percent Purity 98%