Learn More
N-{[5-(2-Furyl)thien-2-yl]methyl}-N-methylamine, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10642325
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10642325 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10642325 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC47746DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. View return policy
Specifications
Materiale o nome chimico N-{[5-(2-furyl)thien-2-yl]methyl}-N-methylamine
CAS 869901-16-6
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula molecolare C10H11NOS
Numero MDL MFCD08690272
Quantità 1 g
Sinonimo n-5-2-furyl thien-2-yl methyl-n-methylamine, 5-furan-2-yl thiophen-2-yl methyl methyl amine, 5-2-furyl 2-thienyl methyl methylamine, 2-thiophenemethanamine,5-2-furanyl-n-methyl, 1-5-furan-2-yl thiophen-2-yl-n-methylmethanamine
InChI Key REBAUXOPYFOJIE-UHFFFAOYSA-N
SMILES CNCC1=CC=C(S1)C1=CC=CO1
IUPAC Name 1-[5-(furan-2-yl)thiophen-2-yl]-N-methylmethanamine
Molecular Weight (g/mol) 193.26
PubChem CID 18525822
Peso formulazione 193.27
Percent Purity 97%