Learn More
N-[5-(Acetylamino)-2-hydroxyphenyl]-N-(4-hydroxyphenyl)acetamide, TRC
Codice prodotto. 30327005
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 mg
Dimensione della confezione:
2.50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30327005 2.5 mg 2.50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30327005 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA1612452.5MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico N-[5-(Acetylamino)-2-hydroxyphenyl]-N-(4-hydroxyphenyl)acetamide
CAS 98966-17-7
Formula molecolare C16H16N2O4
Quantità 2.5 mg
Sinonimo Acetaminophen Dimer Impurity, Paracetamol Dimer 3, Acetaminophen Impurity B
InChI Formula InChI=1S/C16H16N2O4/c1-10(19)17-12-3-8-16(22)15(9-12)18(11(2)20)13-4-6-14(21)7-5-13/h3-9,21-22H,1-2H3,(H,17,19)
SMILES CC(=O)Nc1ccc(O)c(c1)N(C(=O)C)c2ccc(O)cc2
IUPAC Name N-[3-(N-acetyl-4-hydroxyanilino)-4-hydroxyphenyl]acetamide
Molecular Weight (g/mol) 300.31
Peso formulazione 300.111