Learn More
N-(5-Aminopentyl)acetamide, MedChemExpress
Codice prodotto. 16424596
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16424596 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16424596 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY101403100mg
MedChemExpress N-(5-Aminopentyl)acetamide is the acetylated form of the polyamine cadaverine.
N-(5-Aminopentyl)acetamide is the acetylated form of the polyamine cadaverine.
Specifica
Materiale o nome chimico N-(5-Aminopentyl)acetamide
Forma fisica Liquid
CAS 32343-73-0
Colore Colorless
Quantità 100 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C7H16N2O
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Sinonimo Monoacetylcadaverine
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 30 mg/mL (208.03 mM)
SMILES CC(NCCCCCN)=O
Molecular Weight (g/mol) 144.21
Peso formulazione 144.21
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Research purposes only