Learn More
N-(5-Chloro-1,3,4-thiadiazol-2-yl)acetamide, Mikromol™
Descrizione
N-(5-Chloro-1,3,4-thiadiazol-2-yl)acetamide
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | N-(5-Chloro-1,3,4-thiadiazol-2-yl)acetamide |
| CAS | 60320-32-3 |
| Nomi componenti o analita | N-(5-Chloro-1,3,4-thiadiazol-2-yl)acetamide |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C4 H4 Cl N3 O S |
| Certificazione/Conformità | ISO 17025 |
| Sinonimo | N-(5-Chloro-1,3,4-thiadiazol-2-yl)acetamide, Acetazolamide Imp. A (EP), Acetazolamide Impurity A |
| InChI Formula | InChI=1S/C4H4ClN3OS/c1-2(9)6-4-8-7-3(5)10-4/h1H3,(H,6,8,9) |
| SMILES | CC(=O)Nc1nnc(Cl)s1 |
| IUPAC Name | N-(5-chloro-1,3,4-thiadiazol-2-yl)acetamide |
| Vedi altri risultati |