Learn More
N-(5-Chloro-1,3,4-thiadiazol-2-yl)acetamide, TRC
Codice prodotto. 30362530
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30362530 1 g 1g
30351748 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30362530 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC3801501G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 60320-32-3
Formula molecolare C4 H4 Cl N3 O S
Molecular Weight (g/mol) 177.61
Sinonimo N-(5-Chloro-1,3,4-thiadiazol-2-yl)acetamide, Acetazolamide Imp. A (EP)
IUPAC Name N-(5-chloro-1,3,4-thiadiazol-2-yl)acetamide
SMILES CC(=O)Nc1nnc(Cl)s1
Specifica
Materiale o nome chimico N-(5-Chloro-1,3,4-thiadiazol-2-yl)acetamide
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C4H4ClN3OS/c1-2(9)6-4-8-7-3(5)10-4/h1H3,(H,6,8,9)
Peso formulazione 176.9764