Learn More
N-(5-chloro-2-pyridyl)bis(trifluoromethanesulfonimide)
Codice prodotto. 10475095 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10475095 5 g Bottiglia in vetro 5g
10085113 1 g Bottiglia in vetro 1g
11936331 25 g Glass Bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10475095 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 378800050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 19-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 145100-51-2 | C7H3ClF6N2O4S2 | 392.69 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Coupling reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 145100-51-2
Formula molecolare C7H3ClF6N2O4S2
Molecular Weight (g/mol) 392.69
Numero MDL MFCD00191833
InChI Key TUFGVZMNGTYAQD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-n,n-bis trifluoromethylsulphonyl amino-5-chloropyridine, 2-n,n-bis trifluoromethanesulfonyl amino-5-chloropyridine, comins' reagent, n-5-chloro-2-pyridyl triflimide, 2-n,n-bis trifluoromethylsulfonyl amino-5-chloropyridine, comins triflating reagent, n-5-chloro-2-pyridyl bis trifluoromethanesulfonimide, n-5-chloropyridin-2-yl-1,1,1-trifluoro-n-trifluoromethylsulfonyl methanesulfonamide, n-5-chloropyridin-2-yl triflimide, n-5-chloropyridin-2-yl-1,1,1-trifluoro-n-trifluoromethyl sulfonyl methanesulfonamide
PubChem CID 388544
IUPAC Name N-(5-chloropyridin-2-yl)-1,1,1-trifluoro-N-(trifluoromethylsulfonyl)methanesulfonamide
SMILES C1=CC(=NC=C1Cl)N(S(=O)(=O)C(F)(F)F)S(=O)(=O)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico N-(5-Chloro-2-pyridyl)bis(trifluoromethanesulfonimide)
Punto di fusione 45.0°C to 47.0°C
Punti di ebollizione 77.0°C to 90.0°C (0.2 mmHg)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Peso formulazione 392.69