Learn More
N-(5-formylpyrimidin-2-yl)-N-methylglycine, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | N-(5-formylpyrimidin-2-yl)-N-methylglycine |
| Quantità | 100 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H9N3O3/c1-11(4-7(13)14)8-9-2-6(5-12)3-10-8/h2-3,5H,4H2,1H3,(H,13,14) |
| Peso formulazione | 195.0644 |