Learn More
N-(5-Methyl-1,2-oxazol-3-yl)prop-2-enamide, TRC
Codice prodotto. 30180315
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
50 mg
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30180315 50 mg 50mg
30179770 25 mg 25mg
30180099 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30180315 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM10346050MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 196403-11-9
Formula molecolare C7H8N2O2
Molecular Weight (g/mol) 152.15
IUPAC Name N-(5-methyl-1,2-oxazol-3-yl)prop-2-enamide
SMILES Cc1onc(NC(=O)C=C)c1
Specifica
Materiale o nome chimico N-(5-Methyl-1,2-oxazol-3-yl)prop-2-enamide
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C7H8N2O2/c1-3-7(10)8-6-4-5(2)11-9-6/h3-4H,1H2,2H3,(H,8,9,10)
Peso formulazione 152.0586