Learn More
N-(6-Amino-3-methyl-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidin-5-yl)acetamide, TRC
Codice prodotto. 17964645
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17964645 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17964645 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA61600010MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico N-(6-amino-3-methyl-2,4-dioxo-1H-pyrimidin-5-yl)acetamide
CAS 19893-78-8
Note sul grado di purezza HPLC
Formula molecolare C7 H10 N4 O3
Quantità 10 mg
Sinonimo N-(6-Amino-3-methyl-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidin-5-yl)acetamide, 5-Acetylamino-6-amino-3-methyluracil, N-(4-Amino-1,2,3,6-tetrahydro-1-methyl-2,6-dioxo-5-pyrimidinyl)acetamide, 5-acetamido-6-amino-3-methyl-uracil
InChI Formula InChI=1S/C7H10N4O3/c1-3(12)9-4-5(8)10-7(14)11(2)6(4)13/h8H2,1-2H3,(H,9,12)(H,10,14)
SMILES CN1C(=O)NC(=C(NC(=O)C)C1=O)N
IUPAC Name N-(6-amino-3-methyl-2,4-dioxo-1H-pyrimidin-5-yl)acetamide
Molecular Weight (g/mol) 198.18
Peso formulazione 198.0753
Percent Purity >95%