Learn More
N-(6-Aminohexyl)-5-chloro-1-naphthalenesulfonamide Hydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30314747
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30314747 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30314747 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA61000050MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico N-(6-Aminohexyl)-5-chloro-1-naphthalenesulfonamide hydrochloride
CAS 61714-27-0
Formula molecolare C16 H21 Cl N2 O2 S . Cl H
Quantità 50 mg
Sinonimo W-7 hydrochloride
InChI Formula InChI=1S/C16H21ClN2O2S.ClH/c17-15-9-5-8-14-13(15)7-6-10-16(14)22(20,21)19-12-4-2-1-3-11-18;/h5-10,19H,1-4,11-12,18H2;1H
SMILES Cl.NCCCCCCNS(=O)(=O)c1cccc2c(Cl)cccc12
IUPAC Name N-(6-aminohexyl)-5-chloronaphthalene-1-sulfonamide;hydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 377.33
Peso formulazione 376.0779