Learn More
N-(6-Bromohexyl)phthalimide, TRC
Codice prodotto. 30340105
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
Dimensione della confezione:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30340105 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30340105 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB6778902.5G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico N-(6-Bromohexyl)phthalimide
CAS 24566-79-8
Formula molecolare C14H16NO2Br
Quantità 2.5 g
Sinonimo 2-(6-Bromohexyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, 1-Bromo-6-phthalimidohexane, 2-(6-Bromohexyl)-2,3-dihydro-1H-isoindole-1,3-dione, 2-(6-Bromohexyl)isoindole-1,3-dione, 2-(6-Bromohexyl)isoindoline-1,3-dione, 2-(6-Bromohexyl)phthalimide, 6-(1,3-Dioxo-1,3-dihydro-isoindol-2-yl)hexyl bromide, 6-Bromohexylphthalimide, 6-Phthalimido-1-bromohexane, N-(6-Bromohexyl)phthalimide, NSC 28852
InChI Formula InChI=1S/C14H16BrNO2/c15-9-5-1-2-6-10-16-13(17)11-7-3-4-8-12(11)14(16)18/h3-4,7-8H,1-2,5-6,9-10H2
SMILES BrCCCCCCN1C(=O)c2ccccc2C1=O
IUPAC Name 2-(6-bromohexyl)isoindole-1,3-dione
Molecular Weight (g/mol) 310.19
Peso formulazione 309.0364