Learn More
N-(7-Oxa-9,9,9-trifluorononyl)deoxynojirimycin, TRC
Codice prodotto. 30419461
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30419461 5 mg
30424972 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30419461 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCO8451505MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 383417-50-3
Formula molecolare C14 H26 F3 N O5
Molecular Weight (g/mol) 345.36
IUPAC Name (2R,3R,4R,5S)-2-(hydroxymethyl)-1-[6-(2,2,2-trifluoroethoxy)hexyl]piperidine-3,4,5-triol
SMILES OC[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)CN1CCCCCCOCC(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico N-(7-Oxa-9,9,9-trifluorononyl)deoxynojirimycin
Quantità 5 mg
InChI Formula InChI=1S/C14H26F3NO5/c15-14(16,17)9-23-6-4-2-1-3-5-18-7-11(20)13(22)12(21)10(18)8-19/h10-13,19-22H,1-9H2/t10-,11+,12-,13-/m1/s1
Peso formulazione 345.1763