Learn More
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyloxy)succinimide, 98%
Codice prodotto. 11494514
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11494514 5 g 5g
11484514 1 g 1g
11404524 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11494514 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A13143.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 82911-69-1 | C19H15NO5 | 337.331 g/mol
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyloxy)succinimide is the most efficient reagent for the selective preparation of N-(9-fluorenylmethoxycarbonyl) derivatives of hydroxy-amino acids. Dipeptide formation is lower than with the chloroformate, Fmoc-Cl. It is also employed in the synthesis of glycopeptides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyloxy)succinimide is the most efficient reagent for the selective preparation of N-(9-fluorenylmethoxycarbonyl) derivatives of hydroxy-amino acids. Dipeptide formation is lower than with the chloroformate, Fmoc-Cl. It is also employed in the synthesis of glycopeptides.
Solubility
Soluble in dimethyl sulfoxide and dimethyl formamide.
Notes
Store in a cool place. Moisture sensitive. Keep the container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Incompatible with strong acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 82911-69-1
Formula molecolare C19H15NO5
Molecular Weight (g/mol) 337.331
Numero MDL MFCD00010733
InChI Key WMSUFWLPZLCIHP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo fmoc-osu, n-9-fluorenylmethoxycarbonyloxy succinimide, fmoc-onsu, 9-fluorenylmethyl succinimidyl carbonate, fmoc n-hydroxysuccinimide ester, 9h-fluoren-9-yl methyl 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl carbonate, 9-fluorenylmethyl n-succinimidyl carbonate, 9-fluorenylmethylsuccinimidyl carbonate, 9-fluorenylmethoxycarbonyl-n-hydroxysuccinimide
PubChem CID 134122
IUPAC Name (2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) 9H-fluoren-9-ylmethyl carbonate
SMILES C1CC(=O)N(C1=O)OC(=O)OCC2C3=CC=CC=C3C4=CC=CC=C24
Specifica
Materiale o nome chimico N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyloxy)succinimide
Punto di fusione 150°C to 153°C
Quantità 5 g
Numero UN UN3077
Beilstein 3569540
Sensibilità Moisture sensitive
Informazioni di solubilità Soluble in dimethyl sulfoxide and dimethyl formamide.
Peso formulazione 337.34
Percent Purity 98%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyloxy)succinimide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyloxy)succinimide