Learn More
N-(9H-Fluoren-2-ylmethoxycarbonyloxy)succinimide, 98%
Codice prodotto. 10781891 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10781891 5 g Bottiglia in vetro 5g
10606544 1 g Bottiglia in vetro 1g
10792495 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10781891 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 243100050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 82911-69-1 | C19H15NO5 | 337.29 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 82911-69-1
Formula molecolare C19H15NO5
Molecular Weight (g/mol) 337.29
Numero MDL MFCD00010733
InChI Key WMSUFWLPZLCIHP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo fmoc-osu, n-9-fluorenylmethoxycarbonyloxy succinimide, fmoc-onsu, 9-fluorenylmethyl succinimidyl carbonate, fmoc n-hydroxysuccinimide ester, 9h-fluoren-9-yl methyl 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl carbonate, 9-fluorenylmethyl n-succinimidyl carbonate, 9-fluorenylmethylsuccinimidyl carbonate, 9-fluorenylmethoxycarbonyl-n-hydroxysuccinimide
PubChem CID 134122
IUPAC Name (2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) 9H-fluoren-9-ylmethyl carbonate
SMILES C1CC(=O)N(C1=O)OC(=O)OCC2C3=CC=CC=C3C4=CC=CC=C24
Specifica
Materiale o nome chimico N-(9H-Fluoren-2-ylmethoxycarbonyloxy)succinimide
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 145.0°C to 153.0°C
Colore White
Perdita all'essiccatura 0.25% max. (60°C, 2 hrs, 1mm Hg)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Peso formulazione 337.29
Percent Purity 98%
Forma fisica Microfine Powder
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • N-(9H-Fluoren-2-ylmethoxycarbonyloxy)succinimide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico