Learn More
N-Acetal Bromopride, TRC
Codice prodotto. 30133873
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30133873 50 mg 50mg
17934095 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30133873 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA17110050MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 19-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 94135-22-5
Formula molecolare C16H24BrN3O3
Molecular Weight (g/mol) 386.28
Sinonimo 4-(Acetylamino)-5-bromo-N-[2-(diethylamino)ethyl]-2-methoxy-benzamide, Bromopride Impurity A
IUPAC Name 4-acetamido-5-bromo-N-[2-(diethylamino)ethyl]-2-methoxybenzamide
SMILES CCN(CC)CCNC(=O)c1cc(Br)c(NC(=O)C)cc1OC
Specifica
Materiale o nome chimico N-Acetal Bromopride
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C16H24BrN3O3/c1-5-20(6-2)8-7-18-16(22)12-9-13(17)14(19-11(3)21)10-15(12)23-4/h9-10H,5-8H2,1-4H3,(H,18,22)(H,19,21)
Peso formulazione 385.1001