Learn More
N-Acetyl-2-amino-5-phenylpyridine, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | N-Acetyl-2-amino-5-phenylpyridine |
| CAS | 96721-83-4 |
| Formula molecolare | C13 H12 N2 O |
| Quantità | 1 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C13H12N2O/c1-10(16)15-13-8-7-12(9-14-13)11-5-3-2-4-6-11/h2-9H,1H3,(H,14,15,16) |
| SMILES | CC(=O)Nc1ccc(cn1)c2ccccc2 |
| IUPAC Name | N-(5-phenylpyridin-2-yl)acetamide |
| Molecular Weight (g/mol) | 212.25 |
| Peso formulazione | 212.095 |