Learn More
N-Acetyl-(2R)-bornane-10,2-sultam, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10225541 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10225541 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10225541 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 337760010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Materiale o nome chimico N-Acetyl-(2R)-bornane-10, 2-sultam
CAS 141993-16-0
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C12H19NO3S
Numero MDL MFCD00269649,MFCD00269650,MFCD00269649
Quantità 1 g
Sinonimo n-acetyl-2r-bornane-10,2-sultam
InChI Key FECARJHVTMSYSJ-UMNHJUIQSA-N
SMILES CC(=O)N1[C@@H]2C[C@@H]3CC[C@@]2(CS1(=O)=O)C3(C)C
IUPAC Name (1R,5R,7S)-4-acetyl-10,10-dimethyl-3λ⁶-thia-4-azatricyclo[5.2.1.0¹,⁵]decane-3,3-dione
Molecular Weight (g/mol) 257.35
PubChem CID 60161326
Peso formulazione 257.35
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • N-Acetyl-(2R)-bornane-10,2-sultam
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.