Learn More
(+)-N-Acetyl 3,4,4a,5,6,10b-Hexahydro-2H-naphtho[1,2-b][1,4]oxazine-9-ol Triisopropylsilyl Ether, TRC
Codice prodotto. 30317511
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
Dimensione della confezione:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30317511 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30317511 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA1782751MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico (+)-N-Acetyl 3,4,4a,5,6,10b-Hexahydro-2H-naphtho[1,2-b][1,4]
CAS 1034706-81-4
Formula molecolare C23 H37 N O3 Si
Quantità 1 mg
InChI Formula InChI=1S/C23H37NO3Si/c1-15(2)28(16(3)4,17(5)6)27-20-10-8-19-9-11-22-23(21(19)14-20)26-13-12-24(22)18(7)25/h8,10,14-17,22-23H,9,11-13H2,1-7H3/t22-,23-/m1/s1
SMILES CC(C)[Si](Oc1ccc2CC[C@@H]3[C@H](OCCN3C(=O)C)c2c1)(C(C)C)C(C)C
IUPAC Name 1-[(4aR,10bR)-9-tri(propan-2-yl)silyloxy-2,3,4a,5,6,10b-hexahydrobenzo[h][1,4]benzoxazin-4-yl]ethanone
Molecular Weight (g/mol) 403.63
Peso formulazione 403.2543