Learn More
N-Acetyl-3-acetoxy-5-phenylpyrrole, TRC
Codice prodotto. 30309967
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30309967 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30309967 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA16803010MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale o nome chimico N-Acetyl-3-acetoxy-5-phenylpyrrole
CAS 100750-39-8
Formula molecolare C14 H13 N O3
Quantità 10 mg
InChI Formula InChI=1S/C14H13NO3/c1-10(16)15-9-13(18-11(2)17)8-14(15)12-6-4-3-5-7-12/h3-9H,1-2H3
SMILES CC(=O)Oc1cc(c2ccccc2)n(c1)C(=O)C
IUPAC Name (1-acetyl-5-phenylpyrrol-3-yl) acetate
Molecular Weight (g/mol) 243.26
Peso formulazione 243.0895