Learn More
N-Acetyl-4-piperidone, 97%
Codice prodotto. 10666372 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10666372 25 g Bottiglia in vetro 25g
10173890 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10666372 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 166820250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 29-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 32161-06-1 | C7H11NO2 | 141.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 32161-06-1
Formula molecolare C7H11NO2
Molecular Weight (g/mol) 141.17
Numero MDL MFCD00006190
InChI Key NNFOVLFUGLWWCL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-acetyl-4-piperidone, n-acetyl-4-piperidone, 4-piperidinone, 1-acetyl, 1-acetyl-4-piperidinone, 1-acetyl-piperidin-4-one, 1-acetyl-4-oxopiperidine, n-acetyl-4-piperidinone, n-acetyl4-piperidone, pubchem19615, 1-acetylpiperid-4-one
PubChem CID 122563
IUPAC Name 1-acetylpiperidin-4-one
SMILES CC(=O)N1CCC(=O)CC1
Specifica
Materiale o nome chimico N-Acetyl-4-piperidone
Nota nome 97%
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Colore Orange
Densità 1.1400g/mL
Punti di ebollizione 218°C
Punto d'infiammabilità >112°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.5015 to 1.5035
Quantità 25 g
Gravità specifica 1.14
Peso formulazione 141.17
Percent Purity 97%
Forma fisica Oily Liquid