Learn More
N-Acetyl Adamantamine, TRC
Codice prodotto. 30006784
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30006784 10 g 10g
17917494 250 mg 250mg
17978714 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30006784 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA16805010G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 880-52-4
Formula molecolare C12 H19 N O
Molecular Weight (g/mol) 193.285
Sinonimo 1-Acetamidoadamantane, Acetamide, N-tricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl- (9CI, ACI), Acetamide, N-1-adamantyl- (6CI, 7CI, 8CI), N-Tricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-ylacetamide (ACI), 1-Acetamidoadamantane, N-(Adamantan-1-yl)acetamide, N-(Tricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl)ace
IUPAC Name N-(1-adamantyl)acetamide
SMILES CC(=O)NC12CC3CC(CC(C3)C1)C2
Specifica
Materiale o nome chimico N-Acetyl Adamantamine
Quantità 10 g
InChI Formula InChI=1S/C12H19NO/c1-8(14)13-12-5-9-2-10(6-12)4-11(3-9)7-12/h9-11H,2-7H2,1H3,(H,13,14)
Peso formulazione 193.147