Learn More
N-Acetyl D-Alpha-Methyl DOPA Dimethyl Ether, TRC
Codice prodotto. 30315893
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30315893 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30315893 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA18666510MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico N-Acetyl D-alpha-Methyl DOPA Dimethyl Ether
CAS 2503-39-1
Formula molecolare C14H19NO5
Quantità 10 mg
Sinonimo N-Acetyl-3-methoxy-O,alpha-dimethyl-D-tyrosine, N-Acetyl-3-(3,4-dimethoxyphenyl)-2-methyl-alanine
InChI Formula InChI=1S/C14H19NO5/c1-9(16)15-14(2,13(17)18)8-10-5-6-11(19-3)12(7-10)20-4/h5-7H,8H2,1-4H3,(H,15,16)(H,17,18)/t14-/m1/s1
SMILES COc1ccc(C[C@@](C)(NC(=O)C)C(=O)O)cc1OC
IUPAC Name (2R)-2-acetamido-3-(3,4-dimethoxyphenyl)-2-methylpropanoic acid
Molecular Weight (g/mol) 281.3
Peso formulazione 281.1263