Learn More
N-Acetyl-D-galactosamine, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10226280 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
1 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10226280 1 g Bottiglia in vetro 1g
10042970 500 mg Bottiglia in vetro 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10226280 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 225850010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 14215-68-0
Formula molecolare C8H15NO6
Molecular Weight (g/mol) 221.209
Numero MDL MFCD00065372
InChI Key OVRNDRQMDRJTHS-JAJWTYFOSA-N
Sinonimo n-acetyl-d-galactosamine, galnac, 2-acetamido-2-deoxy-d-galactopyranose, d-galnac, 2-acetamido-2-deoxy-d-galactose, n-acetyl-d-chondrosamine, n-3r,4r,5r,6r-2,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydro-2h-pyran-3-yl acetamide, n-acetylgalactosamine, acetylgalactosamine, n-acetyl-galactosamine
PubChem CID 440552
ChEBI CHEBI:28497
IUPAC Name N-[(2R,3R,4R,5R,6R)-2,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]acetamide
SMILES CC(=O)NC1C(C(C(OC1O)CO)O)O
Specifications
Materiale o nome chimico N-Acetyl-D-galactosamine
Nota nome 97%
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Rotazione specifica +80° to +90° (20°C, 589nm) (c=1, H2O) after 5 hrs., on dry substance
Peso formulazione 221.21
Percent Purity ≥96.0%
Forma fisica Fine Crystalline Powder